Learn More
Justrite™ Bidoni di sicurezza con erogatore non metallici xAS
Facile erogazione con una sola mano di liquidi pericolosi direttamente sulla superficie di lavoro. Il bidone di sicurezza con erogatore non metallico è realizzato in polietilene con una valvola di dosaggio in ottone.
Marca: Justrite™ 14002
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.20000kg
Descrizione
- Ideale per l'uso con sostanze infiammabili
- Tipo ermetico, valvole di dosaggio a chiusura automatica che riducono al minimo i versamenti, controllo liquidi in eccesso
- Corpo in polietilene ad alta densità
- Facile erogazione con una sola mano di liquidi pericolosi direttamente sulla superficie di lavoro
Specifica
Bidone con erogatore | |
0.19 l | |
Per l’uso con sostanze infiammabili | |
Valvole dell'erogatore a tenuta ermetica in ottone con chiusura automatica | |
5.72 cm |
4 once | |
Bianco | |
Polietilene | |
2.25 in. |