Learn More
SI Analytics KF Drying Oven
Codice prodotto. 10452101 Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10452101
Marca: SI Analytics 285214721
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Robust, reliable, ready-to-use drying oven that is ideal for water determination according to Karl Fischer.
  • Drying oven TO 52, type: TZ1052, max. Temperature + 200 ° C, 230 ° C
  • TZ 1052 Drying oven for water determination according to Karl-Fischer, 230 V
  • Used or water analysis 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione KF Drying Oven
Tipo Titrator Accessories
Tensione 230 V