Learn More
Anritsu™ Sonda a termocoppia K
Codice prodotto. p-8001095
Click to view available options
Temperatura (sistema metrico):
≤250 °C
≤400°C
Stile:
Miniaturizzata; tonda
Standard Square
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11932139
Marca: Anritsu™ MG22KGW1ANP
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I magneti consentono di attaccare le sonde agli elementi da misurare. Le sonde magnetiche Anritsu™ Tipo K sono sensori di temperatura progettati per superfici stabili.
  • Designed for stationary surface
  • Available with square or round footprint
  • Magnetic probe that attaches to steel surface
  • Thermocouple contact
Specifica
Accuracy ±1.4°C (100°C surface)
Tempo di analisi 2.0 sec.
Descrizione Head size: 32L x 27W x 34mmD
Temperatura (sistema metrico) ≤400°C
Tipo Sonda termocoppia
Materiale Chromel-Alumel
Stile Standard Square