Learn More
Thermo Scientific™ K252c, 99%
Inhibits protein kinase C
Marca:  Thermo Scientific™ J63090.M¬
Dettagli aggiuntivi : CAS : 85753-43-1 Peso : 0.00001kg
Codice prodotto. 15445359
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
1 mg
-30°C to -10°C
99%
C20H13N3O
Staurosporinone; 6,7,12,13-Tetrahydro-5H-indolo[2,3-a]pyrrolo[3,4-c]carbazol-5-one
K252c
Off-white to brown
Inhibits protein kinase C
85753-43-1
311.34
Soluble in DMSO at 25mM. Also soluble in methanol. Insoluble in water.
Crystalline Solid
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti