Learn More
Kanamycin monosulfate, Thermo Scientific™
Kanamycin monosulfate, CAS # 25389-94-0, is an aminoglycoside sulfate salt with antibacterial activity.
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar J61272.14
Quantità 25g
Codice prodotto. 15483879
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    286.00€
    273.00€ / 25g
    Risparmia 13.00€
    4% Sconto
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
  • Kanamycin monosulfate is the sulfate salt form of kanamycin A
  • It was isolated from Streptomyces kanamyceticus
  • This compound inhibits translocation during protein biosynthesis. It binds to the 30S ribosomal subunit, causing misreading of the mRNA sequence
Application
  • Kanamycin monosulfate shows antibacterial activity. It is effective against gram-positive and gram-negative bacteria, as well as Mycoplasma species
  • This compound is also involved in translating prokaryotic ribosomes
  • In molecular biology experiments, it is commonly used to select and isolate transformants expressing the kanamycin resistance gene, and plants that have the NPT II (APH3) gene incorporated
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Identificadores de productos químicos
25389-94-0
582.575
OOYGSFOGFJDDHP-IZQIRFRQSA-N
134129479
C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O
C18H38N4O15S
MFCD00070253
Kanamycin A
(2R,3S,4S,5S,6R)-2-(aminomethyl)-6-[(1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxyoxane-3,4,5-triol;sulfuric acid
Especificaciones
Kanamycin monosulfate
White
C18H38N4O15S
14,5281
Dissolve in water at 10mg/ml.Soluble in water.
C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O
582.575
582.58
25389-94-0
25g
MFCD00070253
Kanamycin A
OOYGSFOGFJDDHP-IZQIRFRQSA-N
(2R,3S,4S,5S,6R)-2-(aminomethyl)-6-[(1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxyoxane-3,4,5-triol;sulfuric acid
134129479
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado