Learn More
Kanamycin monosulfate, Thermo Scientific™
Kanamycin monosulfate, CAS # 25389-94-0, is an aminoglycoside sulfate salt with antibacterial activity.
131.00€ - 715.03€
Identificatori chimici
| CAS | 25389-94-0 |
|---|---|
| Formula molecolare | C18H38N4O15S |
| Molecular Weight (g/mol) | 582.575 |
| Numero MDL | MFCD00070253 |
| InChI Key | OOYGSFOGFJDDHP-IZQIRFRQSA-N |
| Sinonimo | Kanamycin A |
| PubChem CID | 134129479 |
| IUPAC Name | (2R,3S,4S,5S,6R)-2-(aminomethyl)-6-[(1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxyoxane-3,4,5-triol;sulfuric acid |
| SMILES | C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
15473879
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61272.09 |
10g |
134.00€ 131.00€ / 10g Risparmia 3.00€ 2% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
15483879
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61272.14 |
25g |
286.00€ 273.00€ / 25g Risparmia 13.00€ 4% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
15493879
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61272.22 |
100g |
729.00€ 715.03€ / 100g Risparmia 13.97€ 1% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
- Kanamycin monosulfate is the sulfate salt form of kanamycin A
- It was isolated from Streptomyces kanamyceticus
- This compound inhibits translocation during protein biosynthesis. It binds to the 30S ribosomal subunit, causing misreading of the mRNA sequence
Application
- Kanamycin monosulfate shows antibacterial activity. It is effective against gram-positive and gram-negative bacteria, as well as Mycoplasma species
- This compound is also involved in translating prokaryotic ribosomes
- In molecular biology experiments, it is commonly used to select and isolate transformants expressing the kanamycin resistance gene, and plants that have the NPT II (APH3) gene incorporated
Identificatori chimici
| 25389-94-0 | |
| 582.575 | |
| OOYGSFOGFJDDHP-IZQIRFRQSA-N | |
| 134129479 | |
| C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O |
| C18H38N4O15S | |
| MFCD00070253 | |
| Kanamycin A | |
| (2R,3S,4S,5S,6R)-2-(aminomethyl)-6-[(1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxyoxane-3,4,5-triol;sulfuric acid |
Specifica
| Kanamycin monosulfate | |
| White | |
| MFCD00070253 | |
| Kanamycin A | |
| OOYGSFOGFJDDHP-IZQIRFRQSA-N | |
| (2R,3S,4S,5S,6R)-2-(aminomethyl)-6-[(1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxyoxane-3,4,5-triol;sulfuric acid | |
| 134129479 |
| 25389-94-0 | |
| C18H38N4O15S | |
| 14,5281 | |
| Dissolve in water at 10mg/ml.Soluble in water. | |
| C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O | |
| 582.575 | |
| 582.58 |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H334-H360-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May damage fertility or the unborn child.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P260-P272-P280g-P281-P285-P302+P352-P304+P341-P308+P313-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H317-H334-H360FD
missing translation for 'einecsNumber' : 246-933-9
missing translation for 'rtecsNumber' : NZ3225030
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Kanamycin monosulphate
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Kanamycin sulphate