Learn More
Nordvlies Katrin Inclusive Gigant Toilet S Dispenser
The Katrin Gigant Dispensers are particularly well-suited for areas with frequent use.
56.10€ - 58.95€
Specifica
Product Type | Dispenser |
---|---|
Dimensioni (L x P x A) | 245 x 239 x 151 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | Dispensing Hand Towels |
Size | Small |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15701077
|
Nordvlies
90069 |
White |
58.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15781087
|
Nordvlies
92148 |
Black |
56.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Dispenser for big Gigant toilet rolls for high frequency usage
- The lock can be used with or without a key
- The whole paper roll can be used economically with integrated stub roll holder
- Easy paper tear-off to all sides and all edges
- No searching around inside the dispenser opening for the loose end of the paper roll
- Katrin Gigant S Dispensers are suitable for S sized Gigant rolls
- New flexible roll brake for better dispensing
- Main raw materials of major plastic parts and lock: ABS (Acrylonitrile butadiene styrene), PC (polycarbonate), POM (polyoxymethylene)
- Katrin Inclusive dispensers are resistant to high temperatures
- Comply with UL94 Fire Safety and Fire Protection regulations (EU)
Specifica
Dispenser | |
245 x 239 x 151 mm | |
Dispensing Hand Towels | |
Small |