Learn More
Nordvlies Katrin Toilet 2-Roll Dispenser
The Katrin Inclusive Toilet roll dispenser is ideal for all washrooms, and is available with a wide range of conventional toilet roll solutions.
65.05€ - 68.40€
Specifica
Product Type | Toilet Paper Dispenser |
---|---|
Dimensioni (L x P x A) | 300 x 145 x 145 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | Dispensing Toilet Paper |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15700907
|
Nordvlies
104452 |
Black |
65.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15701097
|
Nordvlies
92384 |
White |
68.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Practical dispenser for conventional toilet rolls
- Holds 2 toilet rolls (including 115 mm luxury quality rolls)
- Made from ABS Plastic Robust and reliable
- Inspection window shows when it is time to refill the paper
- Suitable for left and right hand corners (switchable roll holder)
- Simple to load, install and maintain
- Lockable
Specifica
Toilet Paper Dispenser | |
300 x 145 x 145 mm | |
Dispensing Toilet Paper |