Learn More
KD Scientific Legato Syringe Pumps: Racks
For use with Legato Syringe Pumps
Marca:  KD Scientific 788300
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 11985586
  • 975.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 03-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Accommodates up to ten 0.5 μL to 20 mL syringes or six 30 to 60 mL plastic or glass syringes
Specifica
Specifica
0.5 μL to 140 mL
Large Syringe Multi-rack
±0.35%
CE, UL, CSA, WEE, CB scheme, EU RoHS
Legato syringe pump