missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KEAP1 Monoclonal Antibody (OTI1A1), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA502056
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
This gene encodes a protein containing KELCH-1 like domains, as well as a BTB/POZ domain. Kelch-like ECH-associated protein 1 interacts with NF-E2-related factor 2 in a redox-sensitive manner and the dissociation of the proteins in the cytoplasm is followed by transportation of NF-E2-related factor 2 to the nucleus. This interaction results in the expression of the catalytic subunit of gamma-glutamylcysteine synthetase. Two alternatively spliced transcript variants encoding the same isoform have been found for this gene.Specifica
| KEAP1 | |
| Monoclonal | |
| 0.75 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q14145 | |
| KEAP1 | |
| Full length human recombit protein of human KEAP1 produced in HEK293T cell. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, Western Blot | |
| OTI1A1 | |
| Unconjugated | |
| KEAP1 | |
| INrf2, KLHL19 | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 9817 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto