missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KEAP1 Monoclonal Antibody (OTI1A1), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
242.00€ - 540.87€
Specifica
| Antigene | KEAP1 |
|---|---|
| Clone | OTI1A1 |
| Concentrazione | 0.75 mg/mL |
| Applicazioni | Flow Cytometry, Western Blot |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17515871
|
Origene Technologies
TA502056S |
30 μL |
242.00€
30µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17595861
|
Origene Technologies
TA502056 |
100 μL |
540.87€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
KEAP1 Monoclonal antibody specifically detects KEAP1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Western BlotSpecifica
| KEAP1 | |
| 0.75 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| IgG1 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
| OTI1A1 | |
| Flow Cytometry, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| Primary |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto