Learn More
SI Analytics™ Plug Cable Combination LB 04 NN
Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
KF Generating Electrode
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Plug and cable combination
- 1m coaxialcable
- Includes 2 x 4mm banana plug
Specifica
Specifica
| Tipi di connettore | Banana Plug, Coaxial Cable |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | KF Generating Electrode |
| Tipo | Plug Cable Combination |
| Include | 1m Coaxial Cable, 2 x 4mm Banana Plug |
| Lunghezza (sistema metrico) cavo | 1 m |
| Diametro (sistema metrico) | 4 mm |