Learn More
Ki-67 (Proliferating Cell Marker) Mouse, Clone: MKI67/2462, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 4288-MSM2-P0
Codice prodotto. 15990478
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Ki-67 (Proliferating Cell Marker)
Nuclear
MKI67/2462
Unconjugated
Mouse
345kDa and 395kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
4288
IgG2b κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant human Ki67 protein fragment (apprx. aa 2293-2478)
Any actively proliferating cells. Skin, Tonsil or Lymph Node
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.