missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ki-67 (Proliferating Cell Marker) Mouse, Clone: MKI67/2462, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 478.00€
Specifica
| Antigene | Ki-67 (Proliferating Cell Marker) |
|---|---|
| Clone | MKI67/2462 |
| Concentrazione | 200μg/mL |
| Applicazioni | Immunohistochemistry |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
15990478
|
EnquireBio
4288-MSM2-P0 |
20 μg | |||||||
|
15900488
|
EnquireBio
4288-MSM2-P1 |
100 μg |
573.00€ 478.00€ / 100µg Risparmia 95.00€ 16% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
| Ki-67 (Proliferating Cell Marker) | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
| Recombinant human Ki67 protein fragment (apprx. aa 2293-2478) | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 345kDa and 395kDa |
| MKI67/2462 | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| 4288 | |
| IgG2b κ | |
| Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
| Nuclear | |
| Any actively proliferating cells. Skin, Tonsil or Lymph Node |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto