Learn More
KIAA1984 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | KIAA1984 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.26 mg/mL |
| Applicazioni | Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16810535
|
Proteintech
20945-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16800535
|
Proteintech
20945-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
CCDC183 is a protein coding gene.Specifica
| KIAA1984 | |
| Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Q5T5S1 | |
| 84960 | |
| KIAA1984 Fusion Protein Ag15053 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| CCDC183 |
| 0.26 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| KIAA1984, PARF, RP11 216L13.9 | |
| CCDC183 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |