Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Mascherine
22% più leggera e fresca della media delle mascherine chirurgiche
dietro preventivo
Specifica
Product Type | Medical/Procedural Face Mask |
---|---|
Fastening Type | Earloops |
Sterilità | Non-sterile |
Stile | Pieghettato |
Struttura | 3 veli con elastico in poliestere interlacciato ad acqua bianco, protezione naso in alluminio morbido integrata, elementi in polipropilene, cellulosa, poliuretano |
Descrizione
- Maschera pieghettata a tre strati
- Passanti per le orecchie
- Il lato interno è leggero e traspirante, per ridurre l’irritazione
- Il lato esterno resiste al passaggio dei fluidi
Specifica
Medical/Procedural Face Mask | |
Non-sterile | |
3 veli con elastico in poliestere interlacciato ad acqua bianco, protezione naso in alluminio morbido integrata, elementi in polipropilene, cellulosa, poliuretano | |
Sì | |
Fluidshield™ |
Earloops | |
Pieghettato | |
≥97% (PFE), ≥96% (BFE) | |
160 mm Hg |