Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Guanti in nitrile sterili Kimtech Pure™ G3
286.17 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21679" per avere il tuo prezzo promozionale.
309.86 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21638" per avere il tuo prezzo promozionale.
380.53 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22916" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21679" per avere il tuo prezzo promozionale.
309.86 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21638" per avere il tuo prezzo promozionale.
380.53 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22916" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size:
6
10
Descrizione
- White nitrile construction, validated to a Sterility Assurance Level (SAL) of 10-6, and cleanroom-ready packaging
- Fully sterilized material features certified, high levels of contamination protection against particles, micro-organisms, viruses, cytotoxic drugs and chemical splash
- Hand-specific, disposable and offer a high level of cleanliness
- Textured fingertips enhance grip and tactile sensitivity for safer and more efficient processes
- Beaded cuffs add strength and reduces the risk of tearing
- Does not contain natural rubber latex, silicone or powder, reducing the risks of skin irritation
Order Info
Imballati e avvolti in polietilene per l'uso in camera sterile. Confezionato in camera sterile ISO - Classe 5. Disponibile certificato di analisi e di irradiazione.
Specifica
Certificazione/Conformità | ASTM D 5151, ASTM D 412, D 573, ASTM D 3767, D 3577, ASTM D 3767, D 6319, IEST-RP-CC005, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D3577, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005, ASTM D6978-05 |
Certifications/Compliance (Europe) | EN ISO 374-1:2016; EN 374-4:2003; EN ISO 374-5:2016 |
Chemotherapeutic Rated | Yes |
Cleanroom Class | Class 10 (ISO 4) |
AQL | 1.5 |
Colore | Bianco |
Finitura esterna | Fully Textured |
Finger Thickness (English) | 6 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.15 mm |
Hand | Destra/sinistra (no ambidestri) |