Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ AmberScrew Thread Sample Vials with Unattached White Rubber Lined Caps
Unattached, closed top black phenolic closures
Marca:  DWK Life Sciences 60912D12
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11893013
  • 202.00€ / pezzi 200
Spedizione stimata: 09-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured from amber 51 expansion borosilicate glass
Specifica
Specifica
Rubber
12 mm
1.8 mL
0.37 dr.
Screw Cap
USP Type I
Amber
Borosilicate Glass
Screw
Phenolic
35 mm