Learn More
DWK Life Sciences Accessori per gruppi di filtrazione Kontes™ e parti di ricambio per Ultra-Ware™
47 mm con supporto di acciaio inox
Marca: DWK Life Sciences 953852-0001
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Descrizione
- Microfiltrational assembly 1000mL
- Funnel, 4000mL
- Flask, borosilicate glass, 47mm
- Glass support and ground joint 90mm
- Anodized aluminum clamp and filtration flask
Specifica
Supporto in vetro | |
Acciaio inox | |
47 mm |
Sistema di microfiltrazione Ultra-Ware da 47 mm | |
40/35 |