Learn More
DWK Life Sciences Accessori per gruppi di filtrazione Kontes™ e parti di ricambio per Ultra-Ware™
47 mm con supporto di acciaio inox
Marca: DWK Life Sciences 953752-0001
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Descrizione
- Microfiltrational assembly 1000mL
- Funnel, 4000mL
- Flask, borosilicate glass, 47mm
- Glass support and ground joint 90mm
- Anodized aluminum clamp and filtration flask
Specifica
Supporto in vetro poroso | |
Sistema di microfiltrazione Ultra-Ware da 47 mm | |
Vetro poroso | |
47 mm |