Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Filtration Assemblies: Flasks With Inner Joint 40/35, for 90mm Glass Assemblies
DWK Life Sciences Kimble Kontes Filtration Assemblies: Flasks With Inner Joint 40/35, for 90mm Glass Assemblies, Borosilicate Glass, Description: Funnel for 47mm assemblies, For Use With: Ultra-Ware 90mm all-glass Microfiltration Assembly, Standard Taper Joint: 40/35
365.00€
Specifica
Descrizione | Funnel for 47mm assemblies |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Ultra-Ware 90mm all-glass Microfiltration Assembly |
Materiale | Borosilicate Glass |
Giunto rastremato standard | 40/35 |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11818542
|
DWK Life Sciences
953827-0000 |
1000 mL |
365.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
DWK Life Sciences Kimble Kontes Filtration Assemblies: Flasks With Inner Joint 40/35, for 90mm Glass Assemblies, Borosilicate Glass, Description: Funnel for 47mm assemblies, For Use With: Ultra-Ware 90mm all-glass Microfiltration Assembly, Standard Taper Joint: 40/35
Specifica
Funnel for 47mm assemblies | |
Ultra-Ware 90mm all-glass Microfiltration Assembly | |
Borosilicate Glass | |
40/35 |