Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Hybridization Tubes
Made of Type I, Class A borosilicate glass
Marca:  DWK Life Sciences 736500-3515
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 15941542
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Includes: Complete with 45mm polypropylene cap and replaceable silicone O-rings to ensure a leak-resistant seal
Descrizione
Descrizione
Made of Type I, Class A borosilicate glass
  • Multiple blots can be hybridized in a single tube using nylon mesh sheets to separate the membranes (not included)
  • Probe volumes are approximately 5mL per blot
  • Use one 35 I.D. × 300 tube per standard rotator position or two 35 I.D. × 150mm tubes per clamp
Specifica
Specifica
Polypropylene
Hybridization Tube
Borosilicate Glass
45mm polypropylene cap and replaceable silicone 323 O-rings
35 mm
45 mm
150 mm
5.90 in.
1.25 in.
Screw
35 mm
Hybridization incubators with rotators
USP Type I, ASTM E 438 Type I, Class A