Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ KimCote™ Graduated Cylinders with Bumpers
Calibrated “To Deliver”
Marca:  DWK Life Sciences KC20028W2000
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11707969
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Includes: Bumpers
Descrizione
Descrizione
  • KimCote™ plastic-coated for added safety in the event of breakage
  • Autoclavable
  • Borosilicate glass
  • Reverse metric scale
  • White graduations
  • Ground base for stability
  • One per case
Order Info
These items come one per case.
Specifica
Specifica
Round
Graduated Cylinder
To Deliver
ASTM E1272, ASTM E438, USP Type I
A
Graduated 100 to 2000mL
2000 mL
Single
Autoclavable
±6 mL
20.47 in.
White
Hexagonal
520 mm
Borosilicate Glass
Bumper Guard, Ground Base
20 mL
20mL