Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Closures for 20mL Glass and Plastic Scintillation Vials
Durable screw thread closures
520.00€
Codice del prodotto | Marca | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11299819
|
DWK Life Sciences
74525-22400 |
White urea closure; Polyethylene cone-shaped liner |
520.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
For 20mL Fisherbrand™ and Kimble scintillation vials, except 03-340-4B and 03-340-129. GPI 22-400 thread.
Specifica
White |