Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Heavy-Duty Clear Glass Volumetric Class A Flasks with PE Stoppers
With polyethylene stoppers
Marca:  DWK Life Sciences 92812P500
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11862943
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Wide mouth makes pipet access easy
  • Heavy, uniform walls provide superior strength, durability and safety
  • Large, permanent, easy-to-read markings
  • Flat interior bottoms for stirring with standard stir bars
  • Graduated to Class A volumetric tolerances
  • Calibrated “To Contain”
  • Sizes from 5 to 250mL are calibrated to meet ASTM™ E288
Specifica
Specifica
Polyethylene
Borosilicate Glass
28.7 cm
Yes
Flat
500 mL
11.29 in.
±0.2 mL
Wide
19