Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ ULTRA-WARE™ Heavy-Wall Filter Flasks
Heavy-wall borosilicate glass provides mechanical strength for vacuum filtration
Marca:  DWK Life Sciences 953760-4002
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11702794
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
Heavy-wall borosilicate glass provides mechanical strength for vacuum filtration
Kimble Chase KimCote™ plastic-coated glassware provides an added measure of safety in the event of breakage
  • KimCote™ plastic safety coating
  • ≠2 side arm for connection to 0..25 in. (6mm) I.D. flexible tubing
  • 125mL flask: With No. 5 stopper joint
  • 1, 2 and 4L flasks: With No. 8 stopper joint
Specifica
Specifica
0.6 cm
4 L
Borosilicate Glass
8