Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ G3 Guanti ambidestri in lattice - Naturale
Descrizione
I guanti Kimtech™ G3 ambidestri in lattice da camera bianca offrono una maggiore sensibilità, prestazioni superiori e un elevato controllo delle contaminazioni, per una protezione efficace in caso di necessità.Durante il processo di produzione, i guanti in lattice naturale sono sottoposti a lavaggi ripetuti in acqua deionizzata ultrapura per garantire un controllo costante di particelle e sostanze estraibili. I guanti sono imballati in un doppio sacchetto di polietilene con rivestimento interno per garantire la massima igiene.I guanti Kimtech™ G3 in lattice da camera bianca non sono sterili e sono raccomandati per l'uso in camere bianche ISO Classe 3 o superiore. Offrono maggiore protezione e prestazioni eccellenti anche nelle applicazioni più impegnative. La finitura di alta qualità con palmo e polpastrelli testurizzati migliora la presa, la sensibilità e il comfort in ambienti asciutti e bagnati.Inoltre, l'assenza di polvere riduce al minimo la contaminazione ed evita i problemi di secchezza della pelle dell'utilizzatore per garantire che gli operatori della camera bianca siano protetti quanto le applicazioni e le apparecchiature. I guanti monouso sono inoltre dotati di polsini bordati per una migliore vestibilità e per garantire una migliore tenuta sugli indumenti.Il rigoroso processo di sviluppo, i test sul prodotto e i processi produttivi collaudati garantiscono la conformità di questi guanti in lattice da camera bianca a numerosi requisiti normativi. Inoltre, i guanti sono forniti con tutte le relative informazioni tecniche di supporto.Taglie disponibili/Codici:S - HC225M - HC335L - HC445XL - HC555 10 confezioni x 100 guanti ambidestri colore naturale, L, (totale 1.000)
- Conformità garantita:- DPI Cat III conformemente alla normativa UE 2016/425 - EN ISO 374-1:2016 Tipo C (K) per la protezione da schizzi di sostanze chimiche- EN 374-4:2003 per la resistenza alla degradazione da sostanze chimiche- EN ISO 374-5:2016 per la protezione da VIRUS e microrganismi- Certificato di analisi disponibile online
- Il materiale in lattice di alta qualità offre un'elevata protezione dalla contaminazione di microorganismi, schizzi di sostanze chimiche, particelle e sostanze estraibili.
- Adatti all'uso nelle camere bianche ISO Classe 3 o superiore e forniti con le informazioni tecniche a supporto della conformità normativa.
- Questi guanti non sterili sono ambidestri, monouso e hanno un colore naturale.
- Il palmo e i polpastrelli goffrati migliorano la presa e la sensibilità tattile per un uso più sicuro ed efficiente.
- I polsini bordati migliorano la resistenza e riducono il rischio di strappi e arrotolamenti: i guanti risultano più robusti e facili da indossare e togliere.
- Sono realizzati in lattice naturale, sottoposti a lavaggi ripetuti in acqua deionizzata ultrapura e privi di polvere, per ridurre il rischio di irritazione della pelle.
- Disponibili in varie misure, da S a XL.
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 9001; CE CAT III; Category III PPE - CE Complex |
Colore | Natural |
Finitura esterna | Fully Textured |
Hand | Ambidextrous |
Materiale | Latex |
Powdered | Powder Free |
Size | Large |
Sterilità | Non-sterile |
Stile polso guanto | Beaded |
Lunghezza (sistema metrico) | 30 cm |