Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ M3 Mascherina per il viso a becco d'anatra - 300 mascherine per il viso, taglia universale (codice prodotto 62484).
Usa il codice promo "21673" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Le mascherine per camere bianche Kimtech™ M3 offrono un elevato livello di comfort e protezione del processo nelle camere bianche di classe ISO 3 o superiore e sono corredate da informazioni tecniche di supporto alla conformità. Ideali per: l'uso in camere bianche di classe ISO 3 o superiore; facilitare la respirazione grazie al design a becco d'anatra e al tessuto interno in bicomponente che offre un comfort maggiore rispetto ai modelli pieghettati tradizionali; offrire una vestibilità sicura con caratteristiche che consentono di ridurre ulteriormente il rischio di contaminazione. Fabbricate in impianti approvati dall'FDA. La confezione contiene mascherina non sterile a becco d'anatra di colore bianco, taglia unica, con protezione per il collo e bande elastiche; priva di silicone e di lattice. 6 buste x 50 masch. viso univ. non sterili con bande elastiche, a becco d'anatra, bianco (tot. 300)
- Mascherina viso a becco d'anatra Kimtech™ M3 62484, colore bianco, con protezione per il collo e bande elastiche, 6 x 50 mascherine (totale 300)
- Stile a becco d'anatra per facilitare la respirazione.
- Tenuta perfetta antiappannamento.
- Vestibilità sicura e protezione per meno rischi di contaminazione.
- Per l'uso in camere bianche di classe ISO 3 o superiore.
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 9001; CE CAT III; Category III PPE - CE Complex |
Colore | White |
Finitura esterna | Fully Textured |
Hand | Specific |
Latex Free | Yes |
Materiale | Nitrile |
Powdered | Powder Free |
Size | 9 |
Sterilità | Sterile |
Forza di trazione | MPa 26 after aging, MPa 24 before aging |
Vedi altri risultati |