Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ G3 Guanti ambidestri in nitrile bianco HC61014 - Bianco, XL, 10x100 (1.000 guanti), lunghezza 30,5 cm
I guanti Kimtech™ G3 in nitrile bianco sono ideali per la manipolazione di apparecchiature delicate nei settori della microelettronica, dei semiconduttori, dell'ottica e delle applicazioni farmaceutiche non sterili, quando si richiedono i massimi livelli di protezione e prestazioni.
Marca: Kimberly-Clark Professional™ HC61014
364.95 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21991" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 11.00000kg
Descrizione
I guanti Kimtech™ G3 in nitrile bianco sono ideali per la manipolazione di apparecchiature delicate nei settori della microelettronica, dei semiconduttori, dell'ottica e delle applicazioni farmaceutiche non sterili, quando si richiedono i massimi livelli di sensibilità, protezione e prestazioni. I guanti in nitrile di alta qualità garantiscono una protezione ottimale e sono adatti per l'uso in camere bianche ISO Classe 3 o superiore.Il materiale polimerico in nitrile è progettato per garantire vestibilità e affidabilità, con polpastrelli goffrati per una presa ottimale e un'impermeabilità eccellente per ridurre il rischio di microfori. I guanti sono ambidestri e presentano polsini bordati per essere indossati più facilmente e offrire una maggiore resistenza, senza pericolo di strappare il materiale.I nostri guanti di sicurezza in nitrile non sterili sono anche privi di silicone, lattice e polveri. L'assenza di lattice naturale riduce il rischio di reazioni di TIPO 1 associate ai guanti proteggendo l'utilizzatore e l'applicazione; i guanti sono in grado di dissipare le cariche elettrostatiche durante l'uso e sono pertanto adatti ai processi e ai componenti sensibili.Durante il processo di produzione, i guanti sono sottoposti a lavaggi ripetuti in acqua deionizzata ultrapura per garantire un controllo costante di particelle e sostanze estraibili. I guanti sono progettati con certificazione DPI Cat III conformemente alla direttiva UE 2016/425 e sono confezionati in un doppio sacchetto di polietilene con rivestimento interno compatibile con la camera bianca, per essere facilmente integrati nelle procedure quotidiane.Taglie disponibili/Codici:XS - HC61010S - HC61011M - HC61012L - HC61013L+ - HC69478XL - HC61014 10 confezione x 100 guanti ambidestri bianchi, XL, (totale 1.000)
- Conformità garantita:- DPI Cat III conformemente alla normativa UE 2016/425 - EN ISO 374-1:2016 Tipo C (K) per la protezione da schizzi di sostanze chimiche- EN 374-4:2003 per la resistenza alla degradazione da sostanze chimiche- EN ISO 374-5:2016 protezione da VIRUS e microrganismi- Certificato di analisi disponibile online
- Guanti in nitrile monouso leader del settore che offrono protezione, pulizia e qualità impareggiabili, forniti in una confezione idonea alla camera bianca che riduce al minimo i rifiuti.
- L'uso del nitrile permette di ottenere prodotti più resistenti e sottili rispetto all'uso del lattice. Questi guanti offrono una maggiore protezione da moltissimi agenti contaminanti, inclusi virus, microorganismi e schizzi di sostanze chimiche.
- Ambidestri e sottoposti a test antistatici
- I polpastrelli goffrati migliorano la presa e la sensibilità tattile per un uso più sicuro ed efficiente.
- I polsini bordati migliorano la resistenza e riducono il rischio di strappi e arrotolamenti: i guanti risultano più robusti e facili da indossare e togliere.
- Sono privi di lattice naturale, silicone e polveri, riducendo il rischio di irritazione della pelle.
- Disponibili in varie misure, da XS a XL.
Specifica
ISO 9001; CE CAT III; Category III PPE - CE Complex | |
White | |
5.1 mil | |
Yes | |
X-Large | |
0.12 mm | |
Kimtech™ G3 | |
30 cm |
Class 1/ISO 3 | |
Fully Textured | |
0.12 mm | |
Nitrile | |
5.1 mil | |
HC61014 | |
12 in. |