Learn More
HMC Europe Vertical Autoclaves: HV Series
Programmable top-loading autoclaves with varying chamber volumes
12322.34€ - 17140.36€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Steam sterilization |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10408542
|
HMC Europe
20001 |
50 L | HV L50 |
12322.34€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10448922
|
HMC Europe
20003 |
110 L | HV L110 |
17140.36€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Use steam sterilization
- Six sizes from 25 to 110 liters
- Low height, easy-to-load
- Portable — require no plumbing to operate but can be plumbed
- Complete line of baskets, inserts and cans available separately
- HV Series (dependable, hard-working, economical)
- Many upgrades available depending on your needs
Certifications
CE marked
Warranty
Two years on parts; One year on labor
Specifica
CE | |
Steam sterilization |