Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Apex Dx Magnetic Heads
The Thermo Scientific KingFisher Apex Dx Purification Instrument allows for extraction of nucleic acids from human specimens with a small, compact footprint making it ideal for use in diagnostic and development workflows.
6670.00€
Specifica
Product Type | Nucleic Acid Extraction and Cell Separation Instrument |
---|---|
Tipo di campione | Viral Samples |
Monouso | Reusable |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17846588
|
Thermo Scientific™
B24079940 |
KingFisher™ Apex Dx 24 Combi Head |
6670.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17866438
|
Thermo Scientific™
B24079920 |
KingFisher™ Apex Dx 96 Combi Head |
6670.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17836498
|
Thermo Scientific™
B24079930 |
KingFisher™ Apex Dx 96 Deep Well Head |
6670.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17896398
|
Thermo Scientific™
B24079910 |
KingFisher™ Apex Dx 96 PCR Head |
6670.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Description
KingFisher Apex Dx Magnetic Heads are for use with the KingFisher Apex Dx Purification Instrument. The instrument accommodates two interchangeable magnetic heads (it comes with one included). The interchangeable heads and heating blocks provide flexibility in the extraction of nucleic acids, proteins, and cells with a small, compact footprint, making the instrument ideal for use in diagnostic and development workflows.
With its intuitive software, automation capabilities, and revolutionary magnetic particle separation technology, the KingFisher Apex Dx Purification Instrument provides high quality, exceptional reliability, and outstanding run-to-run reproducibility for clinicians and assay developers seeking an IVD sample preparation solution for their diagnostic workflow.
Specifications
Nucleic Acid Extraction and Cell Separation Instrument | |
Viral Samples | |
Reusable |
For in vitro diagnostic use.