Learn More
Shield Medicare™ Klerwipe™ Sterile Low Particulate Dry Wipes
Low particulate binder-free hydroentangled polyester/cellulose wipes
Marca:  Shield Medicare™ 3035520
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.13740kg
Codice prodotto. 12878040
  • 360.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 27-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Each pack of wipes, featuring Klertear, is packed in a Grade C cleanroom before being terminally sterilised by gamma irradiation
Specifica
Specifica
Low Particulate Dry Wipe
400 x 400 mm
10 Pk. x 10 Wipes