Learn More
BRAND™ Knob Lid
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
215 mm
270 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Knob on top of lid
- Constructed of glass
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) esterno | 270 mm |
| Product Type | Lid |
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Desiccator |
| Include | Knob |
| Diametro (sistema metrico) interno | 200 mm |