Learn More
BRAND™ Knob Lid
Codice prodotto. p-7164788 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
215 mm
270 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10599151
Marca: BRAND™ 65631
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Knob Lid designed for use with a variety of desiccators.
  • Knob on top of lid
  • Constructed of glass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 215 mm
Product Type Lid
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Da utilizzare con (apparecchiatura) Desiccator
Include Knob
Diametro (sistema metrico) interno 150 mm