Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Brand 5mm Disposable Grade NMR Sample Tubes
For instruments with field strength of approximately 60MHz
125.00€ - 226.00€
Specifica
Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.19 in. |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass |
Materiale chiusura | Polyethylene |
Tipo di chiusura | Open-top |
Diametro (sistema metrico) esterno | 5 mm |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11873722
|
DWK Life Sciences
897193-0050 |
7 in. | 177.8 mm | 50/Pk. |
226.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 30-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12683195
|
DWK Life Sciences
897193-8100 |
8 in. | 203.2 mm | 100/Pk. |
226.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12673195
|
DWK Life Sciences
897193-8050 |
8 in. | 203.2 mm | 50/Pk. |
125.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
For instruments with field strength of approximately 60MHz
Each tube meets rigid specifications for wall thickness, variation and camber so as to assure precise measurements and reproducibility. Precision-manufactured tubes designed for use in high-resolution NMR spectroscopy that characterizes organic molecules through measurement of the resonant frequencies of atomic nuclei. Research applications include analysis of polymer structures and organic solutions.
- Made from Type I borosilicate glass
- Wall thickness: 0.015 in. (0.38mm)
- Wall variation and camber depend, in part, on tube length
- All sample tubes come with plastic compression-fit caps and sandblasted marking spots
Specifica
0.19 in. | |
Polyethylene | |
5 mm | |
Designed for use in high-resolution NMR spectroscopy | |
Cylindrical | |
0.38 mm |
Borosilicate Glass | |
Open-top | |
100MHz | |
Cap | |
0.015 in. |