Learn More
Vetreria per filtrazione su membrana Kontes™
Used for routine filtration of corrosive liquids and removal of particles from HPLC solvents
Marca: Kimble Chase 953828-0000
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.50000kg
Descrizione
- Il collegamento con giunto smerigliato elimina la contaminazione di ftalati che può verificarsi in caso di utilizzo di tappi al silicone o neoprene
- La base del supporto presenta una fritta in vetro a porosità grezza e un collegamento per vuoto integrato sopra alla punta di gocciolamento per prevenire la contaminazione della linea di vuoto con goccioline di filtrato
Specifica
Flask, 2L | |
Microfiltration Apparatus | |
Glass | |
2 L |