Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-alpha-Lecithin, granular, from soybean oil
105.48 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Materiale o nome chimico | L-α-Lecithin |
Nota nome | Source: Soybean |
Acidità | 35mg KOH/g max. |
Colore | Tan or Yellow |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Imballaggio | Plastic Bottle |
Quantità | 250 g |
Indice di Merck | 15, 5483 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: negligible |
Peso formulazione | 750 |