Learn More
L-Arginine Hydrochloride (White Crystals or Crystalline Powder), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10061503
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10061503 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10061503 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP372100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
The hydrochloride salt of L-Arginine is suitable for use in tissue culture systems requiring additives and has many of the same applications as L-Arginine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico L-Arginine Hydrochloride
Punto di fusione 226°C
Ammonio 0.02% max.
CAS 1119-34-2
Punti di ebollizione 235°C
Colore White
Cloruro 16.58 to 17.00%
Metalli pesanti (come Pb) 10ppm max.
Residuo della combustione 0.1% max.
Identificazione Pass Test
Intervallo percentuale saggio 98.5 to 101.0 %
Perdita all'essiccatura 0.2% max.
Altri aminoacidi Not Detected
Formula molecolare C6H15ClN4O2
Imballaggio Glass Bottle
Rotazione specifica 22 to 23° (+ or -)
Indice di Merck 15, 770
Stato di soluzione (%T) 98.0% min.
Sinonimo l-arginine hydrochloride, arginine hydrochloride, l-arginine hcl, l-arginine monohydrochloride, h-arg-oh.hcl, r-gene, arginine monohydrochloride, argamine, l-arginine, monohydrochloride, unii-f7lth1e20y
Vettore alfa Arginine Hydrochloride
InChI Key KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N.Cl
IUPAC Name (2S)-2-amino-5-(diaminomethylideneamino)pentanoic acid;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 210.662
Quantità 100 g
PubChem CID 66250
Peso formulazione 210.58
Percent Purity 98.5 to 101.0%
Forma fisica Solid