Learn More
L-Bornyl acetate, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10060570
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
5655-61-8
C12H20O2
196.29
MFCD00867808,MFCD00135942,MFCD00135942
KGEKLUUHTZCSIP-HOSYDEDBSA-N
bornyl acetate, -bornyl acetate
44630108
[(1R,3S)-4,7,7-trimethyl-3-bicyclo[2.2.1]heptanyl] acetate
CC(=O)O[C@@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
5655-61-8
C12H20O2
196.29
MFCD00867808,MFCD00135942,MFCD00135942
KGEKLUUHTZCSIP-HOSYDEDBSA-N
bornyl acetate, -bornyl acetate
44630108
[(1R,3S)-4,7,7-trimethyl-3-bicyclo[2.2.1]heptanyl] acetate
CC(=O)O[C@@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico L-Bornyl acetate
Nota nome 95%
Colore Colorless
Densità 0.9875g/mL
Punti di ebollizione 223°C to 224°C
Punto d'infiammabilità 84°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (as C12H20O2) Total esters (GC)
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.4620 to 1.465
Quantità 100 g
Beilstein 06,82
Indice di Merck 15,1341
Gravità specifica 0.9875
Rotazione specifica -38
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: miscible with 95% alcohol and ether
Peso formulazione 196.29
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid