Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Carnosine, 98%
58.10€ - 1756.00€
Identificatori chimici
CAS | 305-84-0 |
---|---|
Formula molecolare | C9H14N4O3 |
Molecular Weight (g/mol) | 226.23 |
Numero MDL | MFCD00005207 |
InChI Key | CQOVPNPJLQNMDC-ZETCQYMHSA-N |
Sinonimo | l-carnosine, carnosine, beta-alanyl-l-histidine, karnozin, karnozzn, ignotine, l-ignotine, n-2-m, unii-8ho6pvn24w, nalpha-beta-alanyl-l-histidine |
PubChem CID | 439224 |
ChEBI | CHEBI:15727 |
IUPAC Name | (2S)-2-(3-aminopropanoylamino)-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoic acid |
SMILES | C1=C(NC=N1)CC(C(=O)O)NC(=O)CCN |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10311753
|
Thermo Scientific Chemicals
208170010 |
1 g | Glass bottle |
58.10€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10348440
|
Thermo Scientific Chemicals
208170050 |
5 g | Glass bottle |
162.00€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10697684
|
Thermo Scientific Chemicals
208170250 |
25 g | Glass bottle |
512.00€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10239703
|
Thermo Scientific Chemicals
208171000 |
100 g | Glass bottle |
1756.00€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
305-84-0 | |
226.23 | |
CQOVPNPJLQNMDC-ZETCQYMHSA-N | |
439224 | |
(2S)-2-(3-aminopropanoylamino)-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoic acid |
C9H14N4O3 | |
MFCD00005207 | |
l-carnosine, carnosine, beta-alanyl-l-histidine, karnozin, karnozzn, ignotine, l-ignotine, n-2-m, unii-8ho6pvn24w, nalpha-beta-alanyl-l-histidine | |
CHEBI:15727 | |
C1=C(NC=N1)CC(C(=O)O)NC(=O)CCN |
Specifica
L-Carnosine | |
253.0°C | |
Authentic | |
C9H14N4O3 | |
25, 516 | |
+20.90° (20°C c=1.5,H2O) | |
l-carnosine, carnosine, beta-alanyl-l-histidine, karnozin, karnozzn, ignotine, l-ignotine, n-2-m, unii-8ho6pvn24w, nalpha-beta-alanyl-l-histidine | |
C1=C(NC=N1)CC(C(=O)O)NC(=O)CCN | |
226.23 | |
CHEBI:15727 | |
98% |
305-84-0 | |
White | |
98% | |
MFCD00005207 | |
15, 1851 | |
+ 20.90 | |
CQOVPNPJLQNMDC-ZETCQYMHSA-N | |
(2S)-2-(3-aminopropanoylamino)-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoic acid | |
439224 | |
226.23 | |
Crystalline Powder |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 206-169-9
RUO – Research Use Only