Learn More
L-Cysteine Hydrochloride Hydrate, 98.5-101.5%, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 111785000
Dettagli aggiuntivi : CAS : 345909-32-2 Peso : 0.55000kg
Quantità | 500 g |
---|---|
Imballaggio | Plastic bottle |
Identificatori chimici
345909-32-2 | |
157.61 | |
QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N | |
23462 | |
C(C(C(=O)O)N)S.O.Cl |
C3H10ClNO3S | |
MFCD00065606 | |
l-cysteine hydrochloride monohydrate, h-cys-oh.hcl.h2o, l-cysteine hydrochloride hydrate, l-cysteine monohydrate monochloride, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, unii-zt934n0x4w, l-cysteine hydrate hydrochloride, cysteine hydrochloride monohydrate, l, h-cys-ohhclh2o, cysteine hcl | |
(2R)-2-amino-3-sulfanylpropanoic acid;hydrate;hydrochloride |
Specifica
Ninhydrin-positive subst:any secondary spots: 0.5% max. | |
100ppm max. | |
98.5-101.0% | |
C3H10ClNO3S | |
Authentic | |
20ppm max. | |
8.0% to 12.0% (24 hrs, 5mm Hg) | |
l-cysteine hydrochloride monohydrate, h-cys-oh.hcl.h2o, l-cysteine hydrochloride hydrate, l-cysteine monohydrate monochloride, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, unii-zt934n0x4w, l-cysteine hydrate hydrochloride, cysteine hydrochloride monohydrate, l, h-cys-ohhclh2o, cysteine hcl | |
QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N | |
(2R)-2-amino-3-sulfanylpropanoic acid;hydrate;hydrochloride | |
23462 | |
+5.5° to +7.0° (20°C, 589nm) (c=8, 6N HCl) | |
300ppm max. | |
0.1% max. | |
White or Colorless | |
500 g |
L-Cysteine hydrochloride hydrate | |
345909-32-2 | |
10ppm max. | |
HCl·xH2O | |
MFCD00065606 | |
04, 506 | |
14, 2781 | |
Plastic bottle | |
C(C(C(=O)O)N)S.O.Cl | |
157.61 | |
157.61 | |
Crystalline Powder or Crystals | |
98.5 to 101.0% (on dried substance) | |
+ 5.50 (20.00°C c=8,6 N HCL) | |
175°C |
Sicurezza e movimentazione
- L-Cysteine hydrochloride hydrate
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RMF - Research Use or Further Mfg