Learn More
L-Cysteine hydrochloride monohydrate, MP Biomedicals™
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Specifica
Materiale o nome chimico | L-Cysteine Hydrochloride Monohydrate |
Nota nome | Precursor in the food, pharmaceutical, personal care industries |
Peso formulazione | 175.64 |
Grado | Cell Culture Reagent |
Quantità | 1 kg |
Forma fisica | Crystalline |