Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Valine 99%
Catalog Number 10497340
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
72-18-4
C5H11NO2
117.15
MFCD00064220
KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N
l-valine, valine, s-valine, s-2-amino-3-methylbutanoic acid, h-val-oh, 2-amino-3-methylbutyric acid, 2s-2-amino-3-methylbutanoic acid, s-2-amino-3-methylbutyric acid, l-alpha-amino-beta-methylbutyric acid, valinum latin
6287
CHEBI:16414
(2S)-2-amino-3-methylbutanoic acid
CC(C)[C@H](N)C(O)=O
72-18-4
C5H11NO2
117.15
MFCD00064220
KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N
l-valine, valine, s-valine, s-2-amino-3-methylbutanoic acid, h-val-oh, 2-amino-3-methylbutyric acid, 2s-2-amino-3-methylbutanoic acid, s-2-amino-3-methylbutyric acid, l-alpha-amino-beta-methylbutyric acid, valinum latin
6287
CHEBI:16414
(2S)-2-amino-3-methylbutanoic acid
CC(C)[C@H](N)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico L-Valine
Punto di fusione 315.0°C
Nota nome 99%
Ammonio 200ppm max.
Colore White
Cloro (Cl) 200ppm max.
Aminoacidi estranei 0.5% max.
Metalli pesanti (come Pb) 10ppm max.
Intervallo percentuale saggio 99%
Spettro a infrarossi Authentic
Formula lineare (CH3)2CHCH(NH2)CO2H
Ferro (Fe) 10ppm max.
Beilstein 04, 427
Fieser 13,226
Perdita all'essiccatura 0.2% max.
Indice di Merck 15, 10095
Imballaggio Plastic Bottle
Informazioni di solubilità Solubility in water: 85g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in cold alcohol, ether and, acetone, soluble in mineral acids, insoluble in chloroform, diethylether
Rotazione specifica + 28.00
Solfato 300ppm max.
Peso formulazione 117.15
Percent Purity 99%
Cenere solfata 0.1% max.
Densità 1.2300g/mL
Condizione di rotazione specifica +28.00 (20.00°C c=8,6N HCl)
Quantità 100 g
Gravità specifica 1.23
Forma fisica Powder