Learn More
Liebherr™ Lab Fridge Biomed
Can be validated to FD X15-140. Electronic controls with door-open and temperature alarms, alarm log and PIN code keypad lock. Controller functions maintained by battery up to 72 hrs in case of power failure.
dietro preventivo
Specifica
Tipo | Frigorifero da laboratorio |
---|---|
Isolamento | 83 mm in HDPE |
Interno | Stainless Steel |
Certificazione/Conformità | CE, COFRAC - NF X 15140, ISO 14001, ISO 9001 |
Display | LCD digitale |
Descrizione
Capacità di congelamento ottimale- Frigorifero da laboratorio con sistema di raffreddamento ventilato
- La ventilazione si arresta con l'apertura dello sportello
- Sistema ad alta efficienza energetica con refrigerante ecocompatibile a base di idrocarburi
- Sbrinamento ed evaporazione della condensa automatici con gas caldo
- Termostato di sicurezza “anticongelamento”
- Interni in acciaio inossidabile anticorrosione con rivestimento epossidico e isolamento HDPE
- Ripiani a griglia rivestiti in plastica regolabili a passi di 27mm
- Sportello reversibile a chiusura automatica con serratura e cerniere intercambiabili per apertura a sinistra e a destra
- Quattro ruote bloccabili, due con freni, per spostamenti facili e sicuri
- Unità di refrigerazione compatta collocata al di sopra del serbatoio per il massimo volume di carico
- Anta in vetro con lampada fluorescente o piena per un migliore isolamento in ambienti più caldi
- Display digitale della temperatura con precisione di 0.1°C
- Tastiera a sfioramento per l'attivazione dei menu, l'impostazione della temperatura, la disattivazione degli allarmi e l'alimentazione principale
- Allarmi acustici e visivi per anta aperta o temperature alte o basse
- Memorizza i dati degli ultimi 30 allarmi e le letture delle temperature minima e massima
- Tracciabilità integrata e monitoraggio remoto tramite connessione RS 485 (porta a infrarossi)
- 72 ore di alimentazione di riserva in caso di interruzione dell'alimentazione
- Contatti con ritardo per la gestione degli allarmi e contatti a secco per la registrazione degli allarmi
Specifica
Frigorifero da laboratorio | |
Stainless Steel | |
LCD digitale | |
Bianco con interni in acciaio inox | |
Blocco porta, allarmi porta/temperatura, ruote, due delle quali con freni, ripiani a griglia rivestiti in plastica, sistema di sicurezza 'anticongelamento' | |
50 Hz |
83 mm in HDPE | |
CE, COFRAC - NF X 15140, ISO 14001, ISO 9001 | |
Sì | |
Ventilato | |
Automatico |