Learn More
Liebherr™ Lab Fridge
Garanzia di massima stabilità della temperatura. I frigoriferi da laboratorio Liebherr™ Serie LFK sono disponibili in una varietà di formati per soddisfare le esigenze di qualsiasi laboratorio. Le unità con sportelli pieni e in vetro sono caratterizzate da funzioni di sbrinamento e raffreddamento rapido. Le regolazioni elettroniche comprendono allarmi acustici e visivi di sportello aperto e sovratemperatura.
Marca:  Liebherr™ LFKV 3910
Dettagli aggiuntivi : Peso : 67.00000kg
Codice prodotto. 11935362
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Can be validated to FD X15-140, GLP-compliant.
  • Fan-assisted cooling +5°C ± 3°C.
  • Temperature range +3°C to +16°C.
  • Automatic defrost.
  • White-coated steel exterior finish.
  • Moulded inner liner with coved corners.
  • 55mm polyurethane insulation.
  • Door with lock, reversible on site.
  • Door-operated fan cut-out switch.
  • Access port Ø 15mm for external temperature probes to each compartment.
  • Access port Ø 30mm for validation on site, sited on the side wall at 1/3 of the height, to each compartment
  • Electronic controls with digital display with 0,1°C resolution.
  • Hi-low optical and acoustic temperature alarms with adjustable thresholds.
  • Optical and acoustic door-open alarm.
  • Volt-free contact for connection to a remote alarm system.
  • Alarm log with memory of the last 3 temperature alarms with time, date and duration.
  • Alarm log with memory of the last 3 power failure alarms with time, date and duration.
  • Min - max temperature memory.
  • +2°C safety thermostat to protect against product freezing.
Specifica
Specifica
361 L
0.1°C
Sportello robusto
0
45 kg
SmartCoolingHub
R 600a
Poliuretano
CE, ISO 14001, ISO 9001
No
Static
LFKV3910
61.5 cm
163.5 cm
44 cm
1.5 A
50 Hz
71 kg
Da 3 a 16 °C
Gradient 4.1°C
Steel Door/Lid
5
Automatic
RS 485
White Coated Steel
Plastic white interior containers
Tall
White
Digital
63 cm
184 cm
59.7 cm
309 kWh/a
220/240 V
130 w
65 kg