Learn More
CD68/Macrophage Marker Ab-3 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ CD68/Macrophage Marker Ab-3, Mouse Monoclonal Antibody.
Marca:  Epredia MS-397-PABX
Codice prodotto. 12681317
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
CD68 is expressed on macrophages and monocytes.
Host Species: Mouse
Clone: KP1
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human, Monkey, Cat and Rat. Does not react with pig, dog and chicken.
Epitope: Not determined
Immunogen: Subcellular fraction of human alveolar macrophages
Molecular Weight: 110 kDa
Positive Control: Tonsil, lymph node, or spleen
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
CD68/Macrophage Marker Ab-3
Monoclonal
1mg/mL
Mouse
200 μL
Hematopoietic
Feline, Human, Non-human Primate, Rat
IgG1 κ
Immunohistochemistry (Paraffin)
KP1
Unconjugated
Subcellular fraction of human alveolar macrophages
IVD
Primary
Concentrated