Learn More
CD68/Macrophage Marker Ab-3 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ CD68/Macrophage Marker Ab-3, Mouse Monoclonal Antibody.
180.54€ - 612.00€
Specifica
Antigene CD68/Macrophage Marker Ab-3
Clone KP1
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Quantità Forma Concentrazione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Forma Concentrazione Prezzo Quantità e disponibilità  
12641317
Vedere i documenti
Epredia
MS-397-P0
100 μL Concentrated 200μg/mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12691317
Vedere i documenti
Epredia
MS-397-P1ABX
100 μL Concentrated 1mg/mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12681317
Vedere i documenti
Epredia
MS-397-PABX
200 μL Concentrated 1mg/mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12651317
Vedere i documenti
Epredia
MS-397-P1
500 μL Concentrated 200μg/mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
501.00€
337.72€ / 500µL
Risparmia 163.28€
32% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12621317
Vedere i documenti
Epredia
MS-397-P
1 mL Concentrated 200μg/mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
641.00€
427.70€ / 1mL
Risparmia 213.30€
33% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12601327
Vedere i documenti
Epredia
MS-397-R7
7 mL Prediluted
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
341.00€
213.04€ / 7mL
Risparmia 127.96€
37% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12611327
Vedere i documenti
Epredia
MS-397-RQ
12 mL Supernatant Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
CD68 is expressed on macrophages and monocytes.
Host Species: Mouse
Clone: KP1
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human, Monkey, Cat and Rat. Does not react with pig, dog and chicken.
Epitope: Not determined
Immunogen: Subcellular fraction of human alveolar macrophages
Molecular Weight: 110 kDa
Positive Control: Tonsil, lymph node, or spleen
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Specifica
Specifica
CD68/Macrophage Marker Ab-3
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
Subcellular fraction of human alveolar macrophages
KP1
Monoclonal
Mouse
Hematopoietic