Learn More
Epredia™ Lab Vision™ CD68/Macrophage Marker Ab-4, Mouse Monoclonal Antibody
Test for macrophages and monocytes with Epredia™ CD68/Macrophage Marker Ab-4, Mouse Monoclonal Antibody.
Marca:  Epredia™ MS-1808-S0
Codice prodotto. 12630167
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
CD68 glycoprotein is expressed on macrophages and monocytes.
Host Species: Mouse
Clone: PG-M1
Isotype: IgG3/κ
Species Reactivity: Human. Others not tested
Epitope: Not determined
Immunogen: Gaucher cells
Molecular Weight: 110 kDa
Positive Control: Tonsil
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
CD68/Macrophage Marker Ab-4
Monoclonal
Unconjugated
Gaucher cells
IVD
Primary
Concentrated
Immunohistochemistry (Paraffin)
PG-M1
Mouse
100 μL
Hematopoietic
Human
IgG3 κ