Learn More
Epredia™ Lab Vision™ CD68/Macrophage Marker Ab-4, Mouse Monoclonal Antibody
Test for macrophages and monocytes with Epredia™ CD68/Macrophage Marker Ab-4, Mouse Monoclonal Antibody.
145.00€ - 461.91€
Specifica
Antigene CD68/Macrophage Marker Ab-4
Clone PG-M1
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Quantità Forma Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Forma Prezzo Quantità e disponibilità  
12630167
Vedere i documenti
Epredia™
MS-1808-S0
100 μL Concentrated Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12640167
Vedere i documenti
Epredia™
MS-1808-S1
500 μL Concentrated
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
498.00€
336.09€ / 500µL
Risparmia 161.91€
32% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12610167
Vedere i documenti
Epredia™
MS-1808-S
1 mL Concentrated
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
692.00€
461.91€ / 1mL
Risparmia 230.09€
33% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12600167
Vedere i documenti
Epredia™
MS-1808-R7
7 mL Prediluted
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
360.00€
243.20€ / 7mL
Risparmia 116.80€
32% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
CD68 glycoprotein is expressed on macrophages and monocytes.
Host Species: Mouse
Clone: PG-M1
Isotype: IgG3/κ
Species Reactivity: Human. Others not tested
Epitope: Not determined
Immunogen: Gaucher cells
Molecular Weight: 110 kDa
Positive Control: Tonsil
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Specifica
Specifica
CD68/Macrophage Marker Ab-4
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
Human
IgG3 κ
PG-M1
Monoclonal
Mouse
Hematopoietic
Gaucher cells