Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Cytokeratin 8 Rabbit Monoclonal Antibody
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ Cytokeratin 8, Rabbit Monoclonal Antibody.
313.14€ - 2135.00€
Specifica
Antigene Cytokeratin 8
Clone EP1628Y
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Quantità Forma Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Forma Prezzo Quantità e disponibilità  
12653627
Vedere i documenti
Epredia™
RM-2107-S0
100 μL Concentrated Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12633627
Vedere i documenti
Epredia™
RM-2107-S
1 mL Concentrated Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12613627
Vedere i documenti
Epredia™
RM-2107-R7
7 mL Prediluted Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12643627
Vedere i documenti
Epredia™
RM-2107-RQ
12 mL Ready-to-Use Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Cytokeratin 8 belongs to the type B (basic) subfamily of low molecular weight keratins and usually exists in combination with cytokeratin 18. Cytokeratin 8 is primarily found in the non-squamous simple epithelia. It is expressed in mesothelioma and most adenocarcinomas of simple epithelium including breast ducts, gall bladder, intestine, liver, pancreas and prostate.
Host Species: Rabbit
Clone: EP1628Y
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human. Others not known.
Immunogen: A synthetic peptide corresponding to residues on the C-terminus of human CK8
Molecular Weight: 52 kDa
Positive Control: Pancreas, Mesothelioma
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Specifica
Specifica
Cytokeratin 8
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
A synthetic peptide corresponding to residues of the human CK18
EP1628Y
Monoclonal
Rabbit
Cancer and Tumor Biology